Learn More
Phosphate de potassium monobasique, Réactif ACS, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15647990
Phosphate de potassium monobasique, Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15647990 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 kg
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Code produit. 15647990
Marque: Honeywell-Fluka P06621KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nom IUPAC potassium dihydrogen phosphate
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate monobasic
Quantité 1 kg
Formule linéaire KH2PO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 136.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Densité 2.338g/mL at 25°C
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Phosphate de potassium monobasique, Réactif ACS, Honeywell Fluka™ >