Learn More
- Home
- Products
- Produits chimiques
- Sels et produits inorganiques
- Sels inorganiques
- Sels de métaux alcalins
- Phosphate de potassium monobasique, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Sauvegardez cet article dans vos favoris pour le retrouver facilement !
Sauvegardé !
Rendez-vous dans l’espace « Mes Listes »
Vous avez atteint la limite de 350 produits favoris.
Gérer vos favoris
Phosphate de potassium monobasique, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15605940 Tous les produits Honeywell Fluka Produits1 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit. 15605940
Marque: Honeywell-Fluka 602201KG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
CAS | 7778-77-0 |
Formule moléculaire | H2KO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.08 |
Numéro MDL | MFCD00011401 MFCD00147253 |
Clé InChI | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateAfficher plusAfficher moins |
CID PubChem | 516951 |
ChEBI | CHEBI:63036 |
Nom IUPAC | potassium ; dihydrogénophosphate |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium phosphate monobasic |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | KH2PO4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 136.09g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.5 to 100.5% |
Qualité | ACS/certifié pur |
Densité | 2.338g/mL at 25°C |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
Economie de 25.89€Code produit. 10479180
-
Code produit. 10793611
-
Code produit. 12685087
-
Code produit. 15615940
-
Code produit. 15625940
-
Code produit. 15635940
-
Code produit. 15647990
-
Code produit. 11327337
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-5 of 3
-
Catalog No. 10703811
400,00 € / 500g -
Catalog No. 10793611
142,00 € / 1kg -
Catalog No. 10117113
35,95 € / 100g
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Phosphate de potassium monobasique, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™ >