Learn More
Phosphate de potassium, monobasique, +99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10493465
Phosphate de potassium, monobasique, +99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10493465
2.5 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10493465
Marque: Thermo Scientific Acros 424200025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-77-0
Formule moléculaire H2KO4P
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Numéro MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clé InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CID PubChem 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium phosphate, monobasic
Point de fusion 253.0°C
Couleur Incolore à blanc
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Informations sur la solubilité Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nom IUPAC potassium ; dihydrogénophosphate
Poids de la formule 136.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Perte à la dessiccation 0.2% max. (2 g, 105°C, 2 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la décomposition >250°C
Nom du produit
Phosphate de potassium, monobasique, +99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >