Learn More
Nitrate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Nitrate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | 1486 |
Nom IUPAC | potassium ; nitrate |
Poids de la formule | 101.1g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | ACS/certifié pur |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium nitrate
- Attention
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu