Learn More
Nitrate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Descrizione
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifica
Specifica
Nom chimique ou matériau | Potassium Nitrate |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | 1486 |
Nom IUPAC | potassium ; nitrate |
Poids de la formule | 101.1g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | ACS/certifié pur |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium nitrate
- Attention
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.