Learn More
Nitrate de potassium, + de 99 %, réactif ACS, ACROS Organics™ Code produit.: 10557372
Nitrate de potassium, + de 99 %, réactif ACS, ACROS Organics™
Code produit. 10557372
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10557372
Marque: Thermo Scientific Acros 424155000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.1
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrate de potassium, salpêtre, nitrate de potasse, acide nitrique, sel de potassium, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI : 63043
Nom IUPAC potassium ; nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrate de potassium
Note relative au nom cristaux
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Formule linéaire KNO3
Numéro UN 1486
Fieser 05,561
Merck Index 15, 7769
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 320 g/L (20°C). Autres solubilités : soluble dans le glycérol, légèrement soluble dans l’alcool
Poids de la formule 101.1
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Densité 2.1
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464950 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2024 Catalog Number424155000,424150025,424151000
Numéro de lotA0461411 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2024 Catalog Number424155000,424150025,424151000
Numéro de lotA0457817 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2023 Catalog Number424155000,424150025,424151000
Numéro de lotA0453512 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number424155000,424150025,424151000
Numéro de lotA0449330 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2023 Catalog Number424155000,424150025,424151000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
Nom du produit
Nitrate de potassium, + de 99 %, réactif ACS, ACROS Organics™ >