Learn More
Hydroxyde de potassium, 50 % w/v solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11363737
Hydroxyde de potassium, 50 % w/v solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363737
1 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Code produit. 11363737
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035621.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Potassium hydroxide acts as the precursor for most of the soft and liquid soaps, and for numerous potassium-containing chemicals. It is widely used in the manufacture of detergents, fertilizer, rayon, paper, dyestuffs, various drugs, drug intermediates, fine chemicals, and petroleum products. In the field of organic chemistry, potassium hydroxide acts as a base, and is used in the synthesis of several organic compounds. Further it finds application as an electrolyte in alkaline batteries, which are based on nickel-cadmium, nickel-hydrogen and manganese dioxide-zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nom IUPAC potassium ; hydroxyde
SMILES [OH-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide
Couleur Incolore
Densité 1.5 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Miscible with water and ethanol.
Quantité 1 L
Poids de la formule 56.11
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN26L514 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2025 Catalog Number035621.AP,035621.K2,035621.K7
Numéro de lot62500029 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2025 Catalog Number035621.AP,035621.K2,035621.K7
Numéro de lotM11L513 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/01/2025 Catalog Number035621.AP,035621.K2,035621.K7
Numéro de lotX07K512 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2024 Catalog Number035621.AP,035621.K2,035621.K7
Numéro de lotX01K523 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number035621.AP,035621.K2,035621.K7
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide, 50% w/v aqueous solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Hydroxyde de potassium, 50 % w/v solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals >