Learn More
Cyanure de potassium, 97+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15284714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    875.00€
    833.33€ / 10kg
    Économisez 41.67€
    4% de réduction
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Cyanure de potassium, 97+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15284714 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
10 kg, 10kg
Code nomenclature Nacres: NA.23
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek
100g
10kg
2.50kg
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15284714
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 388310100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    875.00€
    833.33€ / 10kg
    Économisez 41.67€
    4% de réduction
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-50-8
Formule moléculaire CKN
Poids moléculaire (g/mol) 65.12
Numéro MDL MFCD00011397
Clé InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium frenchAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9032
Specifikationer
Point d’ébullition 1625.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium cyanide
Point de fusion 634.0°C
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (Argentometry)
Formule linéaire CKN
Merck Index 15,7747
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 4.5g/L (19.5°C)
SMILES [C-]#N.[K+]
Nom IUPAC cyanure de potassium
Poids de la formule 65.12
Pourcentage de pureté ≥97%
Qualité Extra pur
Visa mer Visa mindre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotA0466618 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Code produit388311000, 388310100, 388310025, 388315000
Numéro de lotA0466619 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Code produit388311000, 388310100, 388310025, 388315000
Numéro de lotA0466620 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2024 Code produit388311000, 388310100, 388310025, 388315000
Numéro de lotA0462142 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/04/2024 Code produit388311000, 388310100, 388310025, 388315000
Numéro de lotA0458859 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2023 Code produit388311000, 388310100, 388310025, 388315000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium cyanide
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Faroangivelser
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Skyddsangivelse
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Cyanure de potassium, 97+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.