Learn More
Cyanate de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11377678
Cyanate de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377678
2 kg
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Code produit. 11377678
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033356.A3
Demander un format en vrac ou personnalisé
Potassium cyanate is used in gold mining, organic synthesis and electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 590-28-3
Formule moléculaire CKNO
Poids moléculaire (g/mol) 81.12
Numéro MDL MFCD00011411
Clé InChI GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 11378442
ChEBI CHEBI:38904
SMILES [K+].[O-]C#N
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium cyanate
Point de fusion 700°C to 900°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 2 kg
Merck Index 14,7625
Informations sur la solubilité Soluble in water; Slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC Cyanate de potassium
Poids de la formule 81.12
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Densité 2.056 g/mL
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP11L056 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number033356.22,033356.36,033356.A3
Numéro de lotS06J006 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/06/2023 Catalog Number033356.22,033356.36,033356.A3
Numéro de lotY01H003 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number033356.22,033356.36,033356.A3
Numéro de lot10168651 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number033356.22,033356.36,033356.A3
Numéro de lotI03W052 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2021 Catalog Number033356.22,033356.36,033356.A3
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cyanate de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >