Learn More
Chlorure de potassium, 99 %, (cristallin), MP Biomedicals Code produit.: 11497192
Chlorure de potassium, 99 %, (cristallin), MP Biomedicals
Code produit. 11497192 Tous les produits MP Biomedicals Produits
1 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Code produit. 11497192
Marque: MP Biomedicals 0215194401
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Chloride
CAS 7447-40-7
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire ClK
Numéro MDL MFCD00011360
Synonyme potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
ChEBI CHEBI:32588
Poids de la formule 74.55
Nom du produit
Chlorure de potassium, 99 %, (cristallin), MP Biomedicals >