Learn More
Brady™ Plot et bases à remplir
These Posts and Fillable Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
Marque:  Brady™ 256725
Code produit. 11741306
  • 123.00€ / 1 pack
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Posts and Fillable Bases.
Spécification
Spécification
POST & FILLABLE BASE WHITE PK 4
35.43 in.
4/boîte
Plot avec base à remplir
40 mm
900 mm
Blanc
Nom du produit
Brady™ Plot et bases à remplir > Couleur : Blanc