Learn More
Brady™ Socle neutre à usage intensif en polypropylène
Zone imprimable 16 x 2 mm.
Marque:  Brady™ 092110
Code produit. 10011304
  • 67.90€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Panneau de signalisation sur pied
  • Zone imprimable 160 x 200 mm
Spécification
Spécification
HEAVY DUTY FLOORSTAND -YELLOW-BLANK-AUST
25.98 in.
1 de chaque
Jaune
Socle neutre à usage intensif
Vierge
660 mm
Rectangle
PP
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Brady™ Socle neutre à usage intensif en polypropylène > Matériau : PP