Learn More
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Les modèles POP-4, POP-6 et POP-7 sont proposés de manière pratique dans des sachets faciles à utiliser. La matrice de séparation POP-4 est optimisée pour les applications d’identification humaine / médico-légales.
Marque:  Applied Biosystems™ A26070
47.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15829876
  • 81.25€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Le sachet contient 384 échantillons du polymère
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
96 échantillons
Identification humaine
POP-4™
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2410096 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/01/2025 Catalog NumberA26070
Numéro de lot2410095 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/10/2024 Catalog NumberA26070
Numéro de lot2409094 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/10/2024 Catalog NumberA26070
Numéro de lot2408093 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/08/2024 Catalog NumberA26070
Numéro de lot2406092 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog NumberA26070
Nom du produit
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex > 96 échantillons ; analyseur génétique 3500, analyseur génétique 3500xL
Usage exclusivement réservé à la recherche