Learn More
Cytiva Cassette d’autoradiographie Amersham™ Hypercassette™
Adaptée aux exigences les plus strictes de la recherche dans le domaine des sciences de la vie. Les cassettes d’autoradiographie Cytiva Amersham™ Hypercassette™ sont fabriquées en aluminium solide, un choix de couleurs permet le codage couleur du travail.
Marque:  Cytiva RPN11643
Code produit. 10229294
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les cassettes d’autoradiographie Amersham Hypercassette sont fabriquées en aluminium solide et conçues pour répondre aux exigences les plus strictes de la recherche en sciences de la vie. Les cassettes profondes ont une profondeur de 1,5 cm : elles peuvent contenir des échantillons plus épais. Un choix de couleurs Hypercassette permet le codage couleur du travail.
  • Offre un contact maximal entre le film et l’échantillon
  • Le tampon non poreux offre une surface nettoyable par essuyage garantissant une contamination minimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hypercassette, neutre (standard)
24 x 30 cm
Exposition opaque à la lumière à des températures en dessous de –70°C
Les cassettes d’autoradiographie Amersham hypercassette sont conçues pour répondre aux exigences les plus strictes de la recherche en sciences de la vie.
Neutre (standard)
Nom du produit
Cytiva Cassette d’autoradiographie Amersham™ Hypercassette™ > Neutre ; profondeur standard ; 24 x 30 cm