Learn More
Cytiva Cassette d’autoradiographie Amersham™ Hypercassette™
Adaptée aux exigences les plus strictes de la recherche dans le domaine des sciences de la vie. Les cassettes d’autoradiographie Cytiva Amersham™ Hypercassette™ sont fabriquées en aluminium solide, un choix de couleurs permet le codage couleur du travail.
Marque:  Cytiva RPN11642
Code produit. 10499404
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Cassette d'autoradiographie Hypercassette
• Hypercassette neutre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Hypercassette, Neutral (Standard)
18 x 24 cm
Exposition opaque à la lumière à des températures en dessous de –70°C
Les cassettes d’autoradiographie Amersham hypercassette sont conçues pour répondre aux exigences les plus strictes de la recherche en sciences de la vie.
Neutre (standard)
Nom du produit
Cytiva Cassette d’autoradiographie Amersham™ Hypercassette™ > Neutral; Standard depth; 18 x 24cm