Learn More
Thermo Scientific™ Solution de coloration Ponceau S
La solution de coloration Ponceau S est une coloration de membrane prête à l’emploi pour évaluer l’efficacité de transfert d’un western blot
Marque:  Thermo Scientific™ A40000278X3
Code produit. 30088667
  • 252.00€ / 3 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La solution de coloration Ponceau S est une coloration de membrane prête à l’emploi pour évaluer l’efficacité de transfert d’un western blot Cette coloration est compatible avec les membranes en nitrate de cellulose et en PVDF. La coloration Ponceau S est réversible et peut être éliminée avec une courte incubation dans du NaOH 0,1 %.
La solution de coloration Ponceau S est une coloration de membrane prête à l’emploi pour évaluer l’efficacité de transfert d’un western blot Cette coloration est compatible avec les membranes en nitrate de cellulose et en PVDF. La coloration Ponceau S est réversible et peut être éliminée avec une courte incubation dans du NaOH 0,1 %.
Les caractéristiques incluent :
  • Une méthode non destructive et réversible de coloration et de détection des protéines sur les membranes en nitrocellulose et en PVDF
  • Interactions minimales non spécifiques avec la surface membranaire ; fournit une méthode fiable pour la visualisation du transfert de protéines vers une membrane
  • Protocole de coloration simple et rapide qui résulte en bandes rose rougeâtre qui sont facilement photographiées
  • Inversion facile en moins de cinq minutes
  • Détection ultérieure de transfert Western non affectée car la coloration ne modifie pas la protéine liée à la membrane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colorimétrique
0.1% (w/v) in 5% acetic acid
3 x 1000 mL
Ponceau S Staining Solution
Transfert Western
Nom du produit
Thermo Scientific™ Solution de coloration Ponceau S > 3 x 1 L