Learn More
Zeiss™ Phototube binoculaire
Code produit. 11885570
Click to view available options
Type:
Phototube binoculaire 20°/23 (100:0/0:100)
Phototube binoculaire 30°/23 (100:0/0:100)
Phototube binoculaire 30°/23 (50:50)
Phototube binoculaire S 20°
Phototube binoculaire, port gauche 45°/23 (50:50)
Tube binoculaire 20°/23
Tube binoculaire 30°/20
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11885570
Marque: Zeiss™ 4351070000000
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisez ces phototubes pour une variété d’applications.
Les phototubes binoculaires sont disponibles avec une variété d’options adaptées à vos besoins
Spécification
Type Phototube binoculaire S 20°
Description Pour une distance oculaire de 51 à 75 mm
Comprend Avec basculement 100/100 du canal droit vers l’interface 60N
Quantité 1 de chaque