Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en PS
Facilite la pesée et le versement des échantillons. La nacelle de pesée antistatique noire en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des bords arrondis pour faciliter le versement. Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins. Jetable et durable.
25.80€ - 97.25€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Jetable | Jetable |
Matériau | Polystyrène |
Type | Nacelle de pesée antistatique |
À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’humidité à micro-ondes |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Dimensions | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Dimensions | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12942860
|
Fisherbrand™
HS1423AAF |
10 ml | Noir | Petite ; 46 x 46 x 8 mm | Carré |
28.70€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
12608513
|
Fisherbrand™
HS1420CCF |
280 ml | Blanc | L; 140 x 140 x 22 mm | Diamant |
94.35€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
12962860
|
Fisherbrand™
HS1423CCF |
280 ml | Noir | L; 140 x 140 x 22 mm | Carré |
97.25€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
12952860
|
Fisherbrand™
HS1423BBF |
85 ml | Noir | M; 85 x 85 x 24 mm | Carré |
75.75€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
11680302
|
Fisherbrand™
HS1420BBF |
85 ml | Blanc | M; 85 x 85 x 24 mm | Diamant |
54.90€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
12922850
|
Fisherbrand™
HS1420AAF |
10 mL | Blanc | Petite ; 46 x 46 x 8 mm | Diamant |
25.80€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
Description
- Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d’échantillon minimale
- Choisissez-les en blanc ou en noir pour obtenir un meilleur contraste de couleur
- Surface antistatique pour s’assurer que l’échantillon est complètement retiré
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C
- Disponibles en trois tailles et deux couleurs, en boîtes de 500
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
Spécification
Plat | |
Polystyrène | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes |
Jetable | |
Nacelle de pesée antistatique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en PS