Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en PS
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
85 ml
280 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Dimensions:
L; 140 x 140 x 22 mm
M; 85 x 85 x 24 mm
Petite ; 46 x 46 x 8 mm
Forme:
Carré
Diamant
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d’échantillon minimale
- Choisissez-les en blanc ou en noir pour obtenir un meilleur contraste de couleur
- Surface antistatique pour s’assurer que l’échantillon est complètement retiré
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C
- Disponibles en trois tailles et deux couleurs, en boîtes de 500
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 85 ml |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Carré |
| Stérilité | Non-sterile |
| Type | Nacelle de pesée antistatique |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur d’humidité à micro-ondes |
| Dimensions | M; 85 x 85 x 24 mm |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction