Learn More
Gosselin™ Plaque de Pétri ronde en PS avec trois évents
Utilisée dans de nombreuses applications comme les applications cliniques, environnementales, industrielles et microbiologiques.
Marque: Gosselin™ BI93D-101
108.41 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- À utiliser dans de nombreuses applications comme les applications cliniques, environnementales, industrielles et microbiologiques
Spécification
CE n° 1935/2004, ISO 11137 | |
Naturel | |
Polystyrène | |
Fabrication aseptique | |
2 | |
3 | |
100 mm |
Double sachet extérieur avec traçabilité | |
Jetable | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
33/sachet | |
14,2 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
821203 | Certificat de conformité | 05/09/2022 | BI93D-101 |
819181 | Certificat de conformité | 05/09/2022 | BI93D-101 |
826055 | Certificat de conformité | 22/08/2022 | BI93D-101 |
825233 | Certificat de conformité | 25/07/2022 | BI93D-101 |
811503 | Certificat de conformité | 27/05/2022 | BI93D-101 |