Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ Coronal Mouse Brain Slicer, 1 mm
Cette centrifugeuse coronale à cerveau de souris de 1 mm vous permet de couper facilement un cerveau de souris en petits morceaux pour faciliter l’imagerie avec des objectifs qui ont une distance de travail limitée.
Marque: Invitrogen™ V11335
69.54 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Cette centrifugeuse est imprimée en 3D en résine et peut être facilement lavée et nettoyée entre les utilisations. Vous n’avez besoin que d’un scalpel standard pour commencer à découper vos tissus.
Les caractéristiques de la gamme de réactifs de défrichement de tissus et de culture cellulaire 3D CytoVista sont les suivantes :
• Défrichement rapide des tissus marqués par fluorescence pour l’imagerie 3D
• Rétrécissement, expansion ou autres modifications morphologiques des tissus minimes
• Flux de travail simple ne nécessitant aucun instrument ou équipement spécial et facilement adapté à IHC
• Compatible avec la plupart des fluorophores, y compris les colorants et les protéines fluorescentes
Le flux de travail de défrichement des tissus CytoVista et de la culture cellulaire 3D efface les cellules de culture tissulaire ou 3D avec des changements minimes de morphologie ou de sensibilité de détection avec presque n’importe quel fluorophore. Grâce à un protocole simple, le cerveau entier de la souris (section de 8 mm) peut être défriché en 24 heures, ou une section de 1 mm en 2 heures, sans utiliser d’instruments ou d’équipements spéciaux.
Le flux de travail de compensation CytoVista est compatible avec la plupart des fluorophores, y compris les protéines fluorescentes détectées avec des instruments d’imagerie fluorescents courants, tels que les microscopes à champ large, les analyseurs à contenu élevé, les microscopes confocaux et les microscopes à feuille lumineuse. Pour une première utilisation, nous recommandons le kit de compensation/coloration des tissus CytoVista (n° de réf. V11324) ou le kit de compensation/coloration de culture cellulaire CytoVista 3D (n° de réf. V11325). Ces kits contiennent tous les réactifs nécessaires pour le défrichement et la coloration IHC.
La technologie de défrichement CytoVista défriche suffisamment les tissus pour l’imagerie fluorescente 3D, mais contrairement aux autres techniques de défrichement ne modifie pas significativement la morphologie des tissus. Des changements morphologiques minimes, tels que le rétrécissement et la contraction, ont été observés. Pour les échantillons précieux, le défrichement peut être inversé et le tissu peut être traité pour des études d’histologie, comme la coloration H &E.
Pour les tissus plus faciles à dégager, comme le cerveau, les poumons, l’intestin, la peau et les tissus de moins de 250 µm d’épaisseur, le traitement par le réactif de compensation tissulaire CytoVista est suffisant pour l’imagerie 3D. Cependant, les tissusde plus de 250 µm d’épaisseur ou difficiles à effacer comme les reins, le foie, le cœur et le placenta nécessitent un traitement initial avec le réactif de compensation tissulaire CytoVista suivi d’un traitement avec l’optimiseur de compensation tissulaire CytoVista.
Le réactif de compensation de culture cellulaire CytoVista 3D est recommandé pour les sphéroïdes ou les organoïdes d’une épaisseur maximale de 1 mm.
Pour les tissus durs comme les os, le cartilage et les tissus conjonctifs, le réactif de compensation tissulaire CytoVista n’est pas recommandé.
Spécification
Tranchoir de cerveau de souris coronal | |
Stocker à température ambiante. | |
Température ambiante |
Image-iT™ | |
1 tranchoir |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
OTR91-10192023 | Certificat d’analyse | 07/12/2023 | V11335 |
OTR91 | Certificat d’analyse | 20/06/2023 | V11335 |
0TR91 | Certificat d’analyse | 09/11/2021 | V11335 |
2JJ96 | Certificat d’analyse | 02/12/2020 | V11335 |
3QK20 | Certificat d’analyse | 13/04/2020 | V11335 |