Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique
Pour un mélange, un versement et un stockage faciles et sans danger des produits chimiques en laboratoire. Les flacons Erlenmeyer Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rodé conique sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03024549
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
- Avec échelle (env. volume/ml)
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
250 mL | |
Flacon Erlenmeyer, 250 ml, 85 mm de diamètre, prise NS 45/40, verre Duran, avec joint rodé conique, étiquette de marquage | |
85 mm |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
45/40 NS |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique > Capacité : 250 ml ; Prise 45/40 NS
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu