Learn More
Masterflex™ Connecteurs de réduction cannelés droits en polypropylène naturel
Ces connecteurs de réduction cannelés sont parfaits pour les applications à basse pression et pour construire des circuits de liquides, rapidement et simplement, en laboratoire.
Marque: Masterflex™ 40610-08
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistant aux produits chimiques
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Faites glisser la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé
- Plage de températures comprises entre &-13&°C et &+66&°C
Spécification
Polypropylène | |
-13°C | |
Orifice de 1/8 po ; 2-7/32 x 9/16 po | |
Structuré | |
66°C |
Tubulure de 3/8 x 1/4 po de dia. int. | |
10/boîte | |
Oxyde d’éthylène, rayons gamma | |
Naturel | |
Raccords cannelés |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masterflex™ Connecteurs de réduction cannelés droits en polypropylène naturel > Pour tubulures de 3/8 x 1/4 pouce de D.I.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu