Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse à double canal de pH/ISE accumet™ XL250
Ils permettent des mesures de pH et d’ions avancées avec un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de mesure de paillasse à double canal de pH/ISE Fisherbrand accumet XL250 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
Marque: Fisherbrand™ 01X610101
1178.95 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Includes: instrument de mesure de paillasse pour pH/ISE à double canal XL250 accumet, électrode de pH rechargeable à double jonction compatible TRIS (13-620-183A), sonde à compensation automatique de température (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Description
Ils permettent des mesures de pH et d’ions avancées avec un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de mesure de paillasse à double canal de pH/ISE Fisherbrand accumet XL250 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
- L’écran couleur haute résolution affiche clairement les données à partir d’angles de vision et de distances larges
- Écran tactile optimisé avec du verre / sensibilité du verre pour une grande simplicité d’utilisation
- Les informations affichées à l’écran incluent la date et l’heure, l’indicateur de stabilité, les alarmes ainsi que des écrans d’aide spécifiques au contexte
- Étalonnage du pH en un à six points avec résolution de pH de 0,001
- Reconnaissance automatique des tampons avec six ensembles de tampons de pH ou option de tampon personnalisé
- Étalonnage ISE en deux à six points avec résolution de 0,001 ppm, mg/l ou molaire
- Méthodes ISE pour les additions connues, les soustractions connues, les additions d’analytes et les soustractions d’analytes
- Compensation thermique automatique ou manuelle, affichée en °C ou °F
- Afficher deux mesures de pH ou d’ISE simultanément avec les entrées BNC à double canal
- Jusqu’à 10 comptes utilisateur protégés par mot de passe, chacun conservant des paramètres d’étalonnage et d’instrument uniques avec une mémoire pouvant stocker 2000 points de données
- Interfaces RS232 et USB pour imprimante ou interface d’ordinateur et affichage de graphiques de mesures à l’écran en temps réel
- Port Ethernet / internet RJ45 pour la connexion au réseau local (LAN) ou à internet
- Communication bidirectionnelle pour la connectivité LIMS et les logiciels tiers
- Connectivité pour périphériques tels que clavier, souris ou autre périphérique USB
- Interface multilingue disponible en anglais, allemand, chinois, français, italien et espagnol
- Deux ports pour sondes d’agitation en option (13-620-BSP) avec cinq réglages de vitesse
- Possibilité de montage mural pour plus d’espace sur la paillasse
Modèles d’étalonnage avec traçabilité NIST (-CERT)
- Pour mieux répondre aux directives d’assurance qualité ISO, FDA, USDA et EPA
- Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme de pH
- Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme mV correspondante
- Tests réalisés par un laboratoire agréé, avec certificat Traceable NIST
Caractéristiques
- Gamme de pH : pH -2,000 à 20,000
- Résolution de pH : pH 0,1, 0,01, 0,001
- Précision du pH : pH ±0,002
- Gamme ISE : 0,001 à 19999 ppm, mg/l ou masse molaire
- Résolution ISE : 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automatique)
- Précision ISE : 0,5 % de la pleine échelle (ion monovalent) ; 1 % de la pleine échelle (ion divalent)
- Gamme mV : ±°2000,0°mV
- Résolution mV : 0,1 mV
- Précision mV : ±0,2 mV ou ±0,05 %, la valeur la plus élevée prévalant
- Ajustement du décalage mV : Jusqu’à ±150 mV
- Plage de températures : -5° à +105°C (23° à 221,0°F)
- Résolution de la température : 0,1°C (0,1°F)
- Précision de la température : ± 0,2°C (± 0,3°F)
- Points d’étalonnage : 1 à 6 points avec reconnaissance automatique du tampon (ABR)
- Points d’étalonnage ISE : 2 à 6 points
- Étalonnage de la température ATC : Décalage en incréments de 0,1°C ; Plage de décalage : ± 5°C (± 9°F)
- Mémoire : 2000 ensembles de données par ID utilisateur avec horodatage
- Test automatique : Oui
- Entrées : Deux BNC, 2 mini-jack ATC, terre
- Puissance requise : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
- Dimensions (L x l x H) : 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 po)
- Poids : 1,13 kg (2,5 lb)
Applications
Industrie pharmaceutique, biotechnologies, recherche, AQ / CQ, applications industrielles, industrie agroalimentaire, boissons
Comprend :
13-636 -XL250A : instrument de mesure de pH / d’ISE double canaux Accumet XL250, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V.
13-636-XL250F : instrument de mesure de pH / d’ISE double canaux Accumet XL250, électrode à fluorure (13-620-629), électrode de pH rechargeable double jonction et compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V.
13-636-XL250N : instrument de mesure de pH / d’ISE double canaux Accumet XL250, électrode à ammoniac (13-620-509), électrode de pH rechargeable double jounction et compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V.
13-636-XL250 : instrument de mesure de pH / d’ISE double canaux Accumet XL250, électrode de pH rechargeable double jonction et compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V.
XL250ACERT : instrument de mesure de pH / d’ISE double canaux Accumet XL250, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V, certificat NIST.
XL250CERT : instrument de mesure de pH / d’ISE double canaux Accumet XL250, électrode de pH rechargeable double jonction et compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V, certificat NIST.
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Prestations de service
3 ans pour l’instrument de mesure
Spécification
Multiple | |
0,5 % de la pleine échelle (monovalent) ; 1 % de la pleine échelle (divalent) | |
± 0,002 | |
Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés | |
3 à 86400 s | |
Multiple | |
LCD | |
±2000 mV | |
2/3/4 chiffres | |
-5°C à +105°C | |
2 BNC, 2 ATC | |
± 2000 mV | |
0,1 mV | |
0,1°C | |
24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 po) | |
24,6 cm | |
3,89 po | |
2,5 lb | |
100/240 V |
RS232, USB-A, USB mini-B, RJ45, port pour agitateur (2) | |
± 0,2 mV | |
2 à 6 | |
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA | |
2000 | |
2 | |
pH, mV, ISE, ions, concentration, température, mV, ISE, Ion, Concentration, Temperature | |
-2 à 20 | |
0,1/0,01/0,001 | |
Appareil de mesure, électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, et alimentation 110/220 V | |
Kit d’instrument de mesure à double canal de pH/ISE XL250 | |
Multiple | |
± 0,3°C | |
3 ans | |
9,68 in | |
17,3cm | |
9,9 cm | |
1,13 kg | |
50/60 Hz |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry