Learn More
Masterflex™ Connecteurs de réduction cannelés droits en polypropylène naturel
Ces connecteurs de réduction cannelés sont parfaits pour les applications à basse pression et pour construire des circuits de liquides, rapidement et simplement, en laboratoire.
Marque: Masterflex™ 40610-12
Description
- Résistant aux produits chimiques
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Faites glisser la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé
- Plage de températures comprises entre &-13&°C et &+66&°C
Spécification
Polypropylène | |
-13°C | |
Orifice de 1/4 po ; 2-9/16 x 11/16 po | |
Structuré | |
66°C |
Tubulure de 1/2 x 3/8 po de dia. int. | |
10/boîte | |
Oxyde d’éthylène, rayons gamma | |
Naturel | |
Raccords cannelés |