Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches jetables, série 4515 Code produit.: 12912275
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
3M™ Combinaisons de protection blanches jetables, série 4515
Code produit. 12912275
L, 69 à 71 in, 174 à 181 cm
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Hauteur (impériale):
64 à 67 po
66 à 69 in
69 à 71 in
70 à 74 in
73 à 76 in
76 à 78 po
78 à 81 in
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
167 à 176 cm
174 à 181 cm
179 à 187 cm
194 à 200 cm
‎186 to 194 cm
‎200 à 206 cm
Code produit. 12912275
Marque: 3M™ 7000089613
Expédition estimée: 16-05-2025
Offre une protection conforme à la directive de catégorie III, type 5/6 relative aux équipements de protection individuelle. La combinaison de protection de série 4515 protège contre les poussières dangereuses comme les fibres d’amiante.
  • Le matériau respirant réduit l’accumulation de chaleur et l’inconfort.
  • Excellente protection contre les particules sèches et les faibles éclaboussures de liquides (conformité CE, type 5/6)
  • Matériau en SMS 50 gsm robuste et respirant
  • Répond aux exigences en matière de fuite vers l’intérieur de la norme EN 1073-2 pour une protection contre les particules nucléaires
  • Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête entièrement scellable
  • Capuche à deux pans
  • Élastique au niveau des poignets, de la taille et des chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions L
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène SMS
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Hood Type 2 parties
Type de bouchon Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte étanche
Type de couture Surfilée
Stérilité Non stérile
Type de protection Directive EPI de catégorie III, type 5/6
Modèle 4515W
Taille (impériale) de la poitrine 39 à 43 in
Taille (métrique) de la poitrine 100 à 108 cm
Hauteur (impériale) 69 à 71 in
Hauteur (métrique) 174 à 181 cm
Afficher plus Afficher moins
  • 3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    3M™ Combinaisons de protection blanches jetables, série 4515 >