Learn More
3M™ Combinaisons en polypropylène jetables blanches, série 4500 Code produit.: 13463686
Ajouter au panier
3M™ Combinaisons en polypropylène jetables blanches, série 4500
Code produit. 13463686
L, 69 à 71 in, 174 à 181 cm
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Hauteur (impériale):
64 à 67 po
66 à 69 in
69 à 71 in
70 à 74 in
73 à 76 in
76 à 78 po
78 à 81 in
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
167 à 176 cm
174 à 181 cm
179 à 187 cm
186 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Code produit. 13463686
Marque: 3M™ 7000089592
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour applications non dangereuses. Les combinaisons jetables blanches, série 4500 offrent une protection de catégorie I en PP.
La combinaison CE simple catégorie 1 est conçue pour les travaux domestiques, les applications de nettoyage et de maintenance industrielles légères ou les environnements dans lesquels l’hygiène et la propreté sont essentielles.
  • Excellente solution économique permettant à l’utilisateur de rester propre et au sec
  • Adaptée pour les applications non dangereuses
  • Protection légère et respirante
  • Tissu en polypropylène 45 gsm robuste et durable
  • Rabat tempête sur la fermeture éclair
  • Élastique au niveau de la capuche, des chevilles, aux poignets et à la taille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions L
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Hood Type 2 parties
Type de bouchon Double rabat étanche
Type de couture Surfilée
Stérilité Non stérile
Type de protection Catégorie I
Modèle 4500W
Taille (impériale) de la poitrine 39 à 43 in
Taille (métrique) de la poitrine 100 à 108 cm
À utiliser avec (application) Pour les travaux domestiques, les environnements ou les applications de nettoyage et de maintenance industrielles légères
Hauteur (impériale) 69 à 71 in
Hauteur (métrique) 174 à 181 cm
Afficher plus Afficher moins
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    3M™ Combinaisons en polypropylène jetables blanches, série 4500 >