Learn More
Buerkle™ Connecteurs de tuyaux en polypropylène avec buses cylindriques
Ces connecteurs garantissent un raccordement sûr et flexible pour les applications exigeantes. Les raccords pour tuyaux et tubulures en PP Buerkle™ avec buses cylindriques sont disponibles en plusieurs tailles pour rallonger, connecter, diviser, relier et réparer les tuyaux et les tubulures.
6.55€ - 11.85€
Spécification
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, RoHS |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
Quantité d’emballage | 10/boîte, 20/taille |
Propriétés de résistance | Résistant aux températures jusqu’à 135 °C |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10044890
|
Buerkle™
8701-0004 |
Tuyau de 3 à 5 mm |
6.55€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11836563
|
Buerkle™
8701-0006 |
Tuyau de 5 à 7 mm |
6.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11816583
|
Buerkle™
8701-0008 |
Tuyau de 7 à 9 mm |
7.45€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10054890
|
Buerkle™
8701-0010 |
Tuyau de 9 à 11 mm |
7.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11856603
|
Buerkle™
8701-0012 |
Tuyau de 11 à 13 mm |
11.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11866603
|
Buerkle™
8701-0014 |
Tuyau de 13 à 15 mm |
9.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- PP
- Résistance à une température maximale de +135°C max.
- Stérilisable
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE, RoHS | |
Polypropylène | |
Résistant aux températures jusqu’à 135 °C | |
Transparent | |
Raccord droit |
Autoclavable | |
10/boîte, 20/taille | |
Structuré | |
135°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Connecteurs de tuyaux en polypropylène avec buses cylindriques