Learn More
Buerkle™ Connecteurs de tuyaux en polypropylène avec buses cylindriques
Ces connecteurs garantissent un raccordement sûr et flexible pour les applications exigeantes. Les raccords pour tuyaux et tubulures en PP Buerkle™ avec buses cylindriques sont disponibles en plusieurs tailles pour rallonger, connecter, diviser, relier et réparer les tuyaux et les tubulures.
Marque: Buerkle™ 8701-0014
7.87 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- PP
- Résistance à une température maximale de +135°C max.
- Stérilisable
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE, RoHS | |
Polypropylène | |
10/boîte, 20/taille | |
Structuré | |
135°C |
Autoclavable | |
Tuyau de 13 à 15 mm | |
Résistant aux températures jusqu’à 135 °C | |
Transparent | |
Raccord droit |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Buerkle Hose Tubing Connectors with Straight Cylindrical Nozzle