Learn More
Buerkle™ Connecteurs de tuyaux en polypropylène avec buses cylindriques
Ces connecteurs garantissent un raccordement sûr et flexible pour les applications exigeantes. Les raccords pour tuyaux et tubulures en PP Buerkle™ avec buses cylindriques sont disponibles en plusieurs tailles pour rallonger, connecter, diviser, relier et réparer les tuyaux et les tubulures.
Marque:  Buerkle™ 8701-0004
5.81 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10044890
  • 6.55€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponible en plusieurs tailles
  • PP
  • Résistance à une température maximale de +135°C max.
  • Stérilisable
Spécification
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE, RoHS
Polypropylène
10/boîte, 20/taille
Structuré
135°C
Autoclavable
Tuyau de 3 à 5 mm
Résistant aux températures jusqu’à 135 °C
Transparent
Raccord droit
Vidéos
  • Buerkle Hose Tubing Connectors with Straight Cylindrical Nozzle
    Buerkle Hose Tubing Connectors with Straight Cylindrical Nozzle
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Buerkle Hose Tubing Connectors with Straight Cylindrical Nozzle
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Buerkle™ Connecteurs de tuyaux en polypropylène avec buses cylindriques > Pour diamètre : 3 à 5 mm