Learn More
Buerkle™ Connecteurs de tuyaux en polypropylène avec buses cylindriques
Ces connecteurs garantissent un raccordement sûr et flexible pour les applications exigeantes. Les raccords pour tuyaux et tubulures en PP Buerkle™ avec buses cylindriques sont disponibles en plusieurs tailles pour rallonger, connecter, diviser, relier et réparer les tuyaux et les tubulures.
Marque: Buerkle™ 8701-0010
6.39 EUR valable jusqu'au 2024-08-02
Utilisez le code promo "21702" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- PP
- Résistance à une température maximale de +135°C max.
- Stérilisable
Spécification
Connecteur de tuyaux | |
Autoclavables | |
Tuyau de 9 à 11 mm | |
Résistant aux températures jusqu’à 135 °C | |
Transparent |
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
PP | |
10/boîte, 20/taille | |
Droit | |
135°C |