Learn More
Fisherbrand™ Boîtes cryogéniques en PP
Utilisez ces boîtes en PP avec séparateurs pour le stockage à ultra-basse température. Les boîtes cryogéniques en PP Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
26.20€ - 92.40€
Spécification
Matériau Polypropylène
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Température max. (métrique) 121°C
Température min. (métrique) -90°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Couleur Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Capacité Prix Quantité et disponibilité  
11856903
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB71389
Bleu 1 à 2 ml
87.20€
5 pièces
En stock
Ajouter au panier
11896903
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB71397
Vert 3 à 5 ml
31.40€
5 pièces
Expédition estimée: 20-06-2025
Ajouter au panier
11806913
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB71399
Bleu 3 à 5 ml
90.10€
5 pièces
En stock
Ajouter au panier
11846903
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB71387
Vert 1 à 2 ml
87.80€
5 pièces
En stock
Ajouter au panier
11856893
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB71381
Naturel 1 à 2 ml
88.05€
5 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
11836903
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB71385
Rouge 1 à 2 ml
80.45€
5 pièces
En stock
Ajouter au panier
11866903
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB71391
Naturel 3 à 5 ml
27.45€
5 pièces
En stock
Ajouter au panier
11886903
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB71395
Rouge 3 à 5 ml
31.40€
5 pièces
En stock
Ajouter au panier
11826903
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB71383
Jaune 1 à 2 ml
34.05€
5 pièces
En stock
Ajouter au panier
11876903
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB71393
Jaune 3 à 5 ml
92.40€
5 pièces
En stock
Ajouter au panier
12972141
Afficher les documents
Fisherbrand™
FB71382
Noir 81 Places
26.20€
5 pièces
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
  • Autoclavables et résistants à des températures allant de -90°C à +121°C
  • Polypropylène de haute qualité
  • Disponible en coloris naturels et ambrés
  • 81 places, grille 9 x 9, code numérique
  • Charnière robuste avec couvercle clipsable fiable
  • Empilables pour un transport sûr
  • Drainez es alésages en bas pour les liquides de rosée
  • Séparateurs amovibles
  • Peut également être utilisé pour les grands récipients en enlevant les séparateurs Pour le stockage et le transport des échantillons.
Spécification
Spécification
Polypropylène
Boîte cryogénique
-90°C
133 mm
Carré
121°C
5/boîte
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Boîtes cryogéniques en PP