Learn More
Fisherbrand™ Boîtes cryogéniques en PP
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Noir
Rouge
Vert
Capacité:
1 à 2 ml
3 à 5 ml
81 Places
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Autoclavables et résistants à des températures allant de -90°C à +121°C
- Polypropylène de haute qualité
- Disponible en coloris naturels et ambrés
- 81 places, grille 9 x 9, code numérique
- Charnière robuste avec couvercle clipsable fiable
- Empilables pour un transport sûr
- Drainez es alésages en bas pour les liquides de rosée
- Séparateurs amovibles
- Peut également être utilisé pour les grands récipients en enlevant les séparateurs Pour le stockage et le transport des échantillons.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Type de bouchon | Couvercle à clipser |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Carré |
| Type | Boîte cryogénique |
| Capacité | 3 à 5 ml |
| Comprend | Identification numérique empilable, couvercle à charnière translucide |
| Température max. (métrique) | 121°C |
| Température min. (métrique) | -90°C |
| Afficher plus |