Learn More
Fisherbrand™ Boîtes cryogéniques en PP
Code produit. 12972141 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Noir
Rouge
Vert
Capacité:
1 à 2 ml
3 à 5 ml
81 Places
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 12972141
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces boîtes en PP avec séparateurs pour le stockage à ultra-basse température. Les boîtes cryogéniques en PP Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
  • Autoclavables et résistants à des températures allant de -90°C à +121°C
  • Polypropylène de haute qualité
  • Disponible en coloris naturels et ambrés
  • 81 places, grille 9 x 9, code numérique
  • Charnière robuste avec couvercle clipsable fiable
  • Empilables pour un transport sûr
  • Drainez es alésages en bas pour les liquides de rosée
  • Séparateurs amovibles
  • Peut également être utilisé pour les grands récipients en enlevant les séparateurs Pour le stockage et le transport des échantillons.
Spécification
Couleur Noir
Matériau Polypropylène
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
À utiliser avec (application) Stockage et transport en toute sécurité
Capacité 81 Places
Comprend Charnière robuste avec couvercle encliquetable
Température max. (métrique) 121°C
Température min. (métrique) -90°C
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) 133 mm
Hauteur (métrique) 52 mm
Poids (métrique) 0,6 kg