Learn More
Fisherbrand™ Boîtes cryogéniques en PP Code produit.: 11836903
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Boîtes cryogéniques en PP
Code produit. 11836903 Tous les produits Fisherbrand Produits
Rouge, 1 à 2 ml, 5 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.13
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Noir
Rouge
Vert
Capacité:
1 à 2 ml
3 à 5 ml
81 Places
Packungsgröße:
5 pièces
Artikelnummer. 11836903
La folie de la microbiologie
Utilisez le code promo 24118 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Utilisez ces boîtes en PP avec séparateurs pour le stockage à ultra-basse température. Les boîtes cryogéniques en PP Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
  • Autoclavables et résistants à des températures allant de -90°C à +121°C
  • Polypropylène de haute qualité
  • Disponible en coloris naturels et ambrés
  • 81 places, grille 9 x 9, code numérique
  • Charnière robuste avec couvercle clipsable fiable
  • Empilables pour un transport sûr
  • Drainez es alésages en bas pour les liquides de rosée
  • Séparateurs amovibles
  • Peut également être utilisé pour les grands récipients en enlevant les séparateurs Pour le stockage et le transport des échantillons.
Spezifikation
Capacité (métrique) 2 ml
Type de bouchon Couvercle à clipser
Couleur Rouge
Matériau Polypropylène
Forme Carré
Type Boîte cryogénique
Capacité 1 à 2 ml
Comprend Identification numérique empilable, couvercle à charnière translucide
Température max. (métrique) 121°C
Température min. (métrique) -90°C
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 133 mm
Hauteur (métrique) 52 mm
Poids (métrique) 1 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Promo
Date d’expiration: 2025-11-07
La folie de la microbiologie
Prix réduits sur plus de 3 000 produits
Application de la promotion et ajout...
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Boîtes cryogéniques en PP >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt