Learn More
Karl Hecht™ Entonnoirs analytiques en polypropylène
An excellent option for rapid filtration applications in the laboratory.
Marque:  Karl Hecht™ 49051042
Code produit. 10228301
  • 11.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Transparent
  • With fluted inner surface
  • Diameter of 120mm, stem length of 85mm
Spécification
Spécification
120 mm
Transparent
85 mm
Polypropylene
Filtration rapide
Analytical funnel
Nom du produit
Karl Hecht™ Entonnoirs analytiques en polypropylène > Dia: 120mm; Stem: 85mm