Learn More
Macherey-Nagel™ Bouchons à vis bleus en PP N9
Scellez les flacons avec bouchons à vis avec un septum sécurisé pour recevoir les aiguilles. Les bouchons à vis bleus en polypropylène Macherey-NagelTM N9 sont fournis avec différents septa.
Marque: Macherey-Nagel™ 702288.1
29.56 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Bouchons à vis N 9
- Large gamme de bouchons à vis avec différents matériaux de septum et différentes couleurs de bouchons
- Bouchons à vis liés (septa fermement reliée au bouchon ; ne peut pas être enlevé). Avantage : les aiguilles HPLC épaisses (émoussées) ne peuvent pas pousser le septum dans le flacon
- Bouchon à vis polymagnétique 702166 pour CTC GC PAL
Spécification
Bleu | |
Yes | |
1 mm |
PP, PTFE, Silicone | |
Silicone blanc/PTFE bleu, fendu | |
N9 |