Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin is designed for the purification and isolation of mRNA from in vitro transcription (IVT) manufacturing processes.
Marque:  Thermo Scientific™ A48606
Code produit. 18446718
  • 3320.00€ / 25mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
>2 mg mRNA per mL of resin
Store at 2°C to 8°C.
50 μm
POROS™
mRNA
Poly(dT) 25mer with proprietary linker
Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Wet Ice
Suspension liquide
25 mL
Bulk Resin
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotODT25-017 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog NumberA48606
Numéro de lotODT25-016 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/05/2024 Catalog NumberA48606
Numéro de lotODT25-011 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/03/2022 Catalog NumberA48606
Numéro de lotODT25-010 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/02/2022 Catalog NumberA48606
Nom du produit
Thermo Scientific™ POROS™ Oligo (dT)25 Affinity Resin > 25 mL