Learn More
Deutsch Neumann™ Poires pour pipettes de sécurité en caoutchouc
Réduisent les risques de pipetage lors de la manipulation de liquides toxiques, corrosifs, contaminés par des bactéries ou de mauvaise odeur. Les poires pour pipettes de sécurité en caoutchouc Deutsch Neumann™ sont fabriquées en caoutchouc naturel.
Marque:  Deutsch Neumann™ 4700001
Code produit. 10313441
  • 13.50€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Deux points de fonctionnement seulement
  • Résistance à la traction et résilience exceptionnelles
  • La pipette de sécurité la plus simple est la pipette à une main
Spécification
Spécification
Rouge
Étalon 1
Pour un pipetage confortable des agents toxiques et corrosifs contenant des bactéries et des substances malodorantes
Caoutchouc naturel
Remplisseur de pipettes de sécurité
1 unité
Nom du produit
Deutsch Neumann™ Poires pour pipettes de sécurité en caoutchouc > 1 Modèle standard