Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 72 x 13 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 72 x 13 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
Marque: Fisherbrand™ HS27511C
19.17 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (-40 à +140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Vert | |
POM renforcé en fibre de verre | |
Ouvertures en forme de goutte | |
Oui, si vide | |
Tubes à essai de 5 à 10 ml | |
8/boîte | |
104 mm | |
202 mm | |
59 mm | |
13 mm |
Autoclavable | |
Tubes (13 mm), Tubes (5 à 10 ml) | |
72 | |
None | |
Non stérile | |
1/Cs. | |
104 x 202 x 59 mm | |
4.1 in. | |
8 in. | |
2.3 in. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
22Heures
22Minutes
56Secondes
1