Description
- Accessoire commun pour laverie et paillasse humide
- Robinet col de cygne eau froide sur dosseret
- Hauteur 250mm
Spécification
Anti-éclaboussures | |
Anti-éclaboussures | |
250 mm |
Robinet à col de cygne | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Equip Labo™ Robinet col de cygne > Hauteur : 250 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu