Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Clips de joints coniques en POM Keck™
Assure une connexion sécurisée tout en empêchant les dommages aux tubulures en verre et en augmentant la sécurité au laboratoire. Les clips d’assemblage coniques en POM Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ sont fabriqués à partir de polyoxyméthylène résistant à la température (POM).
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01103729
Description
- Bonnes propriétés de ressort
- Code couleur par taille
- Ne corrodent pas et ne se déforment pas
Spécification
10/paquet | |
POM | |
Rouge |
Clip | |
Pour les joints rodés coniques |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.