Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest ApaI
Coupez aux sites GGGCC^C avec Thermo Scientific™ FastDigest™ ApaI, qui fonctionne de manière optimale à 37°C en 5 à 15 minutes avec un tampon universel FastDigest (isoschizomères : PspOMI).
Marque:  Thermo Scientific™ FD1414
45.18 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10450280
  • 62.75€ / 300 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ADN Lambda digéré avec ApaI, 0,7 % d’agarose, 1 site de clivage
Les enzymes FastDigest sont une gamme complexe d’enzymes de restriction rapide, qui sont toutes 100 % actives dans les tampons de réaction universels FastDigest et FastDigest Green.
Le tampon universel permet des digestions rapides de l’ADN, simples, doubles ou multiples, en 5 à 15 minutes, sans qu’il y ait besoin de changer de tampon ou de recourir à des étapes ultérieures de purification de l’ADN. Les enzymes de modification de l’ADN, telles que le fragment de Klenow, l’ADN ligase T4, la phosphatase alcaline et l’ADN polymérase T4 ont toutes une activité de 100 % avec le tampon FastDigest. Ainsi, les enzymes des applications en aval peuvent être directement ajoutées au mélange réactionnel FastDigest.
Pour une plus grande praticité, le tampon FastDigest Green comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits de la digestion sur les gels.
Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest empêchent les effets d’une activité Star.
Points clés
  • Activité de 100 % de toutes les enzymes FastDigest dans le tampon universel
  • Compatibilité du tampon de 100 % avec les applications en aval
  • Digestion complète en 5 à 15 minutes
  • Chargement direct sur les gels
  • Pas d’activité Star
  • 176 enzymes FastDigest disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• FastDigest ApaI (300 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Apa I
Oui
Non
Enzyme de restriction
FastDigest
65°C
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam
Tampon 10X FastDigest/FastDigest Green
37°C
300 μL (300 Reactions)
Clonage traditionnel
3' protruding ends
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2816723 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberFD1414
Numéro de lot2816669 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberFD1414
Numéro de lot2880600 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberFD1414
Numéro de lot3133358 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberFD1414
Numéro de lot2961840 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberFD1414
Nom du produit
Thermo Scientific™ FastDigest ApaI > 300 μl