Learn More
Thermo Scientific™ Découpeuse pour tubulure en PEEK Dionex™
La découpeuse pour tubulures en PEEK Thermo Scientific™ Dionex est dotée d’un massicot avec des trous de guidage de 1/16 in. et 1/8 in..
Marque: Thermo Scientific™ 160484
Description
La découpeuse pour tubulures en PEEK Thermo Scientific™ Dionex est dotée d’un massicot avec des trous de guidage de 1/16 in. et 1/8 in..
Spécification
Coupe-tubes PEEK | |
de dia. int. | |
nanoLC | |
Coupe-tube |