Learn More
Thermo Scientific™ Écran facial en polycarbonate Code produit.: 13242963
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Écran facial en polycarbonate
GREENER_CHOICE
Code produit. 13242963
Transparent, 11,6 in, 7,8 in
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Transparent
Longueur (impériale):
11,6 in
Largeur (impériale):
7,8 in
Code produit. 13242963
Marque: Thermo Scientific™ 63550001
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cet écran facial réglable en polycarbonate se porte sur des lunettes de sécurité. Il offre une protection contre les chocs et est doté d’une fenêtre en polycarbonate optiquement transparent d’une épaisseur de 0,0625 po.
L’écran facial réglable en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™ se porte sur des lunettes de sécurité. Grâce à sa fenêtre optiquement transparente fabriquée en polycarbonate de 1,5 mm (0,0625 po), cet écran facial assure une protection contre les chocs ainsi que contre les rayons UV dans la plage de 200 à 360 nm. Cet écran est utile dans les procédures germicides et pour la lecture de tracés ou gels de chromatographie / d’électrophorèse. Conforme aux normes OSHA 29 CFR 1910.1030 et ANSI Z87.1-1989 relatives à l’utilisation avec des pathogènes à diffusion hématogène.
Caractéristiques :
  • Sa forme enveloppante offre une protection frontale et latérale tandis que sa hauteur assure une couverture de la base du cou au sommet de la tête
  • Il est doté d’un bandeau en PE confortable et réglable
  • Risque biologique / Transparent
Remarque :protection contre les UV de 200 à 360 nm (les rayons UV peuvent causer un jaunissement / brunissement léger du polycarbonate.)
Remarque : Ne pas utiliser avec des radio-isotopes. Utilisez les écrans de protection contre les rayons bêta lorsque vous travaillez avec des radio-isotopes bêta. Ne pas autoclaver.
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sacs en PEBD dans lesquels sont emballés vos produits Nalgene. 
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Épaisseur (impériale) 0,06 in
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Largeur (impériale) 7,8 in
Description Écran facial réglable
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Protection faciale PC/PE
Longueur (impériale) 11,6 in
Nbre par carton 4/carton
Matériau Polycarbonate
Remarque : Ne pas utiliser avec des radio-isotopes. Utilisez les écrans de protection contre les rayons bêta lorsque vous travaillez avec des radio-isotopes bêta. Non autoclavable.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Écran facial en polycarbonate >