Learn More
UVP Lunettes de protection anti-UV Code produit.: 12324749
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
UVP Lunettes de protection anti-UV
Code produit. 12324749
Polycarbonate, Lunettes UVC-303
Click to view available options
Lens Material:
Plastique
Polycarbonate
Type de produit:
Lunette-masque
Lunettes UVC-303
Code produit. 12324749
Marque: UVP 98000201
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour bloquer le rayonnement ultraviolet de 254 à 365 nm ainsi que le flou bleu dû aux grandes longueurs d’onde. Les protections oculaires anti-UV UVP™ permettent un contraste visuel optimal et une moindre fatigue oculaire grâce aux lunettes et écrans faciaux qui réduisent l’exposition des yeux et du visage aux UV.
  • Conçues pour bloquer le rayonnement ultraviolet de 254 à 365 nm ainsi que le flou bleu dû aux grandes longueurs d’onde
  • Offrent un contraste visuel optimal et une moindre fatigue oculaire
Lunettes UVC-303
  • À base de PC résistant aux impacts
  • Conception de l’écran de protection supérieur et latéral
  • Dimensions : 51 × 152 mm (2 × 6 po)
Compliance
Les lunettes-masques et l’écran facial sont conformes aux normes ANSI-Z87.1 1986 pour les dispositifs de protection des yeux et du visage
Garantie
Garantie d’un an pour la réparation ou le remplacement
Spécification
Certifications/Conformité Conformes à ANSI Z87.1 ; NIOSH
Revêtement de la lentille Blocage des UV
Type de produit Lunettes UVC-303
À utiliser avec (équipement) Écran facial anti-UV
Lens Material Polycarbonate
  • Pour les périodes d’exposition supérieures à huit heures ou pour les émissions de rayonnements ultraviolets
  • autres que254 nm à 365 nm, consultez le document HSM 73-11009 Criteria for a Recommended Standard ... Occupational Exposure to Ultraviolet Radiation published by the US Department of Health, Education and Welfare.
  • Les lunettes sont conçues pour protéger les yeux, le visage et/ou le cou. Il faut veiller à protéger les autres parties du corps contre les brûlures cutanées graves associées au rayonnement UV à ondes courtes. Évitez de diriger toute lampe ultraviolette sur des surfaces réfléchissantes. Portez des vêtements de protection et une crème protectrice pour le visage.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
UVP Lunettes de protection anti-UV >