Learn More
VITLAB™ Spatules en polyamide
Fabriquées en polyamide. Les spatules en polyamide VITLAB™ peuvent être utilisées pour une large gamme d’utilisations en laboratoire.
Marque: VITLAB™ 80593
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Renforcée en fibre de verre
- Forme de spatule-cuillère
- Poignée facile à maintenir
Spécification
Cuillère | |
Rouge | |
PA | |
210 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VITLAB™ Spatules en polyamide > Longueur : 210mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu