Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre entaillées
Accessoire pour systèmes d’électrophorèse verticale OmniPAGE Fisherbrand.
Marque:  Fisherbrand™ VS10NGS1
Code produit. 11817643
  • 55.65€ / 2 pièces
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Accessoire pour systèmes d’électrophorèse verticale OmniPAGE Fisherbrand
Spécification
Spécification
Système d’électrophorèse verticale Fisherbrand OmniPAGE Mini
10 x 10 cm
Espaceurs liés de 1 mm
Plaque en verre entaillée
2/boîte
Vidéos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Plaques en verre entaillées > 10 x 10 cm ; Espaceurs liés de 1 mm