Learn More
Vitlab™ Bécher gradué à échelle augmentée, bleu
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
24 pièces
6 pièces
Description
- Bécher en polypropylène très transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 210 mm |
| Capacité (métrique) | 5000 ml |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 270 mm |
| Quantité | 6/boîte |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | DIN EN 285 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur