Learn More
Brand™ Macro cuves en PMMA
Macro ou micro cuves standard avec trajet optique clair et transparent avec indicateur du sens du trajet.
Marque: Brand™ 759105
14.63 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Cuves macro et semi-micro
- Triées par numéro de cavité du moule
- PMMA ou PS
- Variation minimale de la valeur d’extinction
- Gamme de transmission optiquement parfaite
- Fenêtre encastrée pour protéger des rayures
- Le repère de la flèche indique la direction de la transmission
- Trajet optique clair et transparent avec indication du sens du trajet
- Fabriquée en salle dans des conditions contrôlées et conditionnée de façon entièrement automatique, sans contact humain
Spécification
Cuve type macro | |
2,5 à 4,5 ml | |
PMMA | |
100Pack |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013490 | Certificat d’analyse | 04/04/2025 | 759105 |
0000013395 | Certificat d’analyse | 10/03/2025 | 759105 |
0000013260 | Certificat d’analyse | 07/02/2025 | 759105 |
0000012785 | Certificat d’analyse | 20/01/2025 | 759105 |
0000012498 | Certificat d’analyse | 04/11/2024 | 759105 |